missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Endo G Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals Biologicals™

Artikelnummer. 30497671 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30497671 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30497671 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP335079DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Endo G Polyclonal antibody specifically detects Endo G in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Endo G
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret DyLight 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias EC 3.1.30.-, Endo G, endonuclease G, endonuclease G, mitochondrial, FLJ27463, mitochondrial endonuclease G
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 49-297 of human Endo G (NP_004426.2).,, Sequence:, AELPPVPGGPRGPGELAKYGLPGLAQLKSRESYVLCYDPRTRGALWVVEQLRPERLRGDGDRRECDFREDDSVHAYHRATNADYRGSGFDRGHLAAAANHRWSQKAMDDTFYLSNVAPQVPHLNQNAWNNLEKYSRSLTRSYQNVYVCTGPLFLPRTEADGKSYVKYQVIGKNHVAVPTHFFKVLILEAAGGQIELRTYVMPNAPVDEAIPLERFLVPIESIERASGLLFVPNILARAGSLKAITAGSK
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Apoptosis, Cancer, Hypoxia
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2021
Målarter Human, Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.