missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate, TRC

Artikelnummer. 30469094
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30469094 1 g
30465569 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30469094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2886151G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale endo-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine Acetate
CAS 1174751-61-1
Molekylær formel C9H18N2 . C 2H4O2
Mængde 1 g
Synonym USP Granisetron Related Compound E
InChI formel InChI=1S/C9H18N2.C2H4O2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8;1-2(3)4/h7-9H,2-6,10H2,1H3;1H3,(H,3,4)/t7-,8+,9-;
SMIL N[C@@H]1C[C@@H](N2C)CCC[C@@H]2C1.OC(C)=O
IUPAC navn (1R,3r,5S)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine acetate
Molekylvægt (g/mol) 214.3
Formel vægt 214.17
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.