Få mere at vide
OHAUS Endeavour 5000 Light Duty Shakers
Artikelnummer. 17951282 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
100 til 1200 rpm
100 til 800 rpm
50 til 300 rpm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Hastighedsområde
17951282 100 til 1200 rpm
17921282 50 til 300 rpm
17931282 100 til 800 rpm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951282 Leverandør OHAUS Leverandørnr. 30770917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7615.00 DKK
    5554.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 2060.15 DKK
    27% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Digital Light Duty Orbital Shakers beregnet til hverdagsrystning
  • Budgetvenlig: Aluminiumsbakke med 11 monteringspunkter til tilbehør og skridsikker gummimåtte inkluderet.
  • Klar til at montere en bred vifte af tilgængeligt tilbehør til tilpasning til lav til mellem volumen applikationer.
  • Budgetvenlig: Aluminiumsbakke med hardware til at sikre mikroplader og dybbrøndsplader på e-E51LDMP03.
  • Programmerbar: Spar tid med den indbyggede programmeringsfunktion, flertrinsprogrammer kan nemt oprettes, gemmes og køres.
  • Datalogning og kontrol: Fjernbetjening tillader pc-styring og dataoverførsel.
  • Velegnet til brug i inkubatorer (ekskl. CO2), kølerum og CO2-miljø inden for det angivne temperatur- og RF-område.
  • Avanceret mikroprocessorstyring ramper langsomt rystebakken op til den ønskede hastighed og undgår sprøjt.
  • Integreret overbelastning og ubalanceret detektion for at beskytte prøver.
  • Lyst, baggrundsbelyst LCD-display med timer til hastighed og tid.
  • Grønt indikatorlys lyser, når enheden ryster.
  • Visuel og lydalarm, når timeren tæller ned til nul, eller der opstår en fejl.
  • Holdbart kemikalie-resistent polymerhus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 3 mm
Hastighedskontrol nøjagtighed ±2 rpm, over 100 rpm± 2 % af indstillet hastighed
Hastighedsområde 100 til 1200 rpm
Spænding 24 V
Strømstyrke 1,25 A
Rotation Orbital, 3 mm
Produkttype Mikroplade Open Air Shakers
Certificeringer/compliance CE, TUV
Temperaturkontrol Nej
Dimensioner (LxB) Platform 280 x 197 mm
Dimensioner (L x B x H) 420 x 262 x 119 mm
Højde (engelsk) 4,7 tommer
Højde (metrisk) 119 mm
Længde (engelsk) 16,5 tommer
Længde (engelsk) platform 11,0 tommer.
Længde (metrisk) 420 mm
Længde (metrisk) platform 280 mm
Bredde (engelsk) 10,3''
Bredde (engelsk) platform 7,75 tommer.
Bredde (metrisk) 262 mm
Bredde (metrisk) platform 197 mm
Vægt (engelsk) 16.5 lb.
Vægt (metrisk) 7.5 kg
Controller type Digital
Oversigt Mikropladeryster Orbital e-E51LDMP03 EU
Vise Brugerdefineret baggrundsbelyst LCD
Fugtighedsområde 80% RF, Ikke-kondenserende
Driftsbetingelser -10 °C til 40 °C, 80% RH, Ikke-kondenserende
Timer rækkevidde 1 minut til 99 timer og 59 minutter