Få mere at vide
OHAUS Endeavour 5000 Light Duty Shakers
Shop alle Ohaus produkter
Hastighedsområde:
100 til 1200 rpm
100 til 800 rpm
50 til 300 rpm
Beskrivelse
- Budgetvenlig: Aluminiumsbakke med 11 monteringspunkter til tilbehør og skridsikker gummimåtte inkluderet.
- Klar til at montere en bred vifte af tilgængeligt tilbehør til tilpasning til lav til mellem volumen applikationer.
- Budgetvenlig: Aluminiumsbakke med hardware til at sikre mikroplader og dybbrøndsplader på e-E51LDMP03.
- Programmerbar: Spar tid med den indbyggede programmeringsfunktion, flertrinsprogrammer kan nemt oprettes, gemmes og køres.
- Datalogning og kontrol: Fjernbetjening tillader pc-styring og dataoverførsel.
- Velegnet til brug i inkubatorer (ekskl. CO2), kølerum og CO2-miljø inden for det angivne temperatur- og RF-område.
- Avanceret mikroprocessorstyring ramper langsomt rystebakken op til den ønskede hastighed og undgår sprøjt.
- Integreret overbelastning og ubalanceret detektion for at beskytte prøver.
- Lyst, baggrundsbelyst LCD-display med timer til hastighed og tid.
- Grønt indikatorlys lyser, når enheden ryster.
- Visuel og lydalarm, når timeren tæller ned til nul, eller der opstår en fejl.
- Holdbart kemikalie-resistent polymerhus.
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 3 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 4 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | ±2 rpm, over 100 rpm± 2 % af indstillet hastighed |
| Hastighedsområde | 100 til 800 rpm |
| Spænding | 24 V |
| Strømstyrke | 1,25 A |
| Rotation | Orbital, 3 mm |
| Holder | Op til 3 x 1 L kolber |
| Produkttype | Open Air Shakers |
| Certificeringer/compliance | CE, TUV |
| Vis mere |