Få mere at vide
Labconco™ End-Zone™ Startsæt til registrering af slutpunkt
Artikelnummer. 17208960 Shop alle Labconco Corporation produkter
Materiale:
Gummi
Rustfrit stål
Artikelnummer. 17208960
Brand: Labconco™ 780901000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
2 vakuumsensorer, 1 ventiladapter til tilslutning af referencesensoren til en tom port, 1 Fast-Freeze Flasketop med sensorport, 1 tilslutningskabel og 1 monterbar holder med plads til seks sensorer
Kræver
FreeZone Frysetørrer, 600ml eller større Fast-Freeze Kolbe
End-Zone slutpunktsdetektion eliminerer gætværk og sikrer prøvetørhed ved at advare, når prøvens fugtighedsniveauer har nået det brugervalgte niveau. Til brug med FreeZone™ Frysetørrer med Lyo-Works OS.
  • Sammenligner vakuumniveauet for tom ventil med vakuumniveauet indeni Fast-Freeze Kolbe indeholdende prøve
  • Arbejder med FreeZone's Lyo-Works OS, det giver advarsel på skærmen
  • Kan programmeres til at sende e-mail til brugeren, når slutpunktet er registreret
  • FreeZone Frysetørrer med Lyo-Works OS, tørrekammer eller manifold med ventilporte, vakuumpumpe og 600 ml eller større Fast-Freeze Kolbe er påkrævet til drift (ikke inkluderet)
  • End-Zone er ikke kompatibel med FreeZone Stopbakketørrere, Bulkbakketørrere el FreeZone Ældre frysetørrere
  • For at detektere slutpunkt i mere end én prøve (op til fem), bestil begge End-Zone Startsæt og tilføjelsessæt
  • Startsættet indeholder komponenter til påvisning af slutpunktet i én prøvekolbe
  • hver End-Zone Startsæt inkluderer: to vakuumsensorer, en ventiladapter til at forbinde referencesensoren til en tom port, en Fast-Freeze Flasketop med sensorport, tilslutningskabel og monteringsbar holder med plads til seks sensorer
  • Holderen kan monteres direkte på frysetørreren
  • Add-On Kit indeholder komponenter til detektering af slutpunkt i én prøvekolbe
  • hver End-Zone Add-on kit inkluderer: en vakuumsensor og en Fast-Freeze Flasketop med åbning til indsættelse af vakuumsensor
  • Kræver End-Zone Startsæt
  • End-Zone giver et alternativ til visuel inspektion, hvilket gør det nemt at bestemme, hvornår frysetørringen er færdig
  • End-Zone vil advare, når prøvens fugtniveauer har nået det brugervalgte niveau
garanti
Et år
Tekniske data
Type Slutpunktsdetektionstilbehør
Antal hylder 0
Materiale Rustfrit stål
Inkluderer 2 vakuumsensorer, 1 ventiladapter til tilslutning af referencesensoren til en tom port, 1 Fast-Freeze Flasketop med sensorport, 1 tilslutningskabel og 1 monterbar holder med plads til seks sensorer
Dybde (engelsk) 2,9 tommer.
Dybde (metrisk) 7.3 cm
Bredde (engelsk) 2,9 tommer.
Bredde (metrisk) 7.3 cm
Højde (engelsk) 9,1 tommer
Højde (metrisk) 23.1 cm