Få mere at vide
SPEX Certiprep™ Ekstraktor til mikroglas
Artikelnummer. 15340492 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Type:
Endestik udtrækker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15340492 Endestik udtrækker Hver
1 options
Artikelnummer. 15340492 Leverandør SPEX Certiprep™ Leverandørnr. 6758
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Brug denne til nemt at fjerne endeproppen fra frosne mikrohætteglas.
Dette endestiksudtrækstilbehør til SPEX SamplePrep frysemølle 6757 mikroglassæt er et bordværktøj til nem fjernelse af endepropper fra frosne mikroglas. Anbring blot tre mikrohætteglas i udtræksholderen og tryk ned på udtrækshåndtaget for at fjerne endepropperne. Prøven kan hentes fra hætteglasset, mens det stadig er koldt. Sugekopper under udsugningen fastgør den til bordpladen og forhindrer glidning og muliggør enhåndsbetjening.
Tekniske data
Type Endestik udtrækker
Oversigt Holder op til tre Microvals
Til brug med (udstyr) 6757 mikroglas