Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Underhandske af polyisopren kirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250187 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17883592
Brand: Ansell 330114070
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne hudvenlige kirurgiske underhandske af polyisopren er en ideel non-latex dobbelthandskeløsning, der også kan bruges som en enkelt handske.
  • ASTM D6978 certificeret
  • Ultratynd underhandske giver optimal følsomhed og komfort ved dobbelthandsker
  • Grøn farve for nem identifikation af handskebrud ved dobbelthandsker
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med latexhandsker
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
  • Glat finish giver tilstrækkeligt greb, så handsken kan bruges i et enkelt handskemiljø
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 7,87± 0,79 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 6,89± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,89± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Model- ENCORE-330114
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm
Vis mere Vis mindre
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) udført af et uafhængigt laboratorium i USA Polyisoprenprodukter med PI-KARE-teknologi er muligvis endnu ikke tilgængelige i dit land.