Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Underhandske af polyisopren kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17883592 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17883592 7
17803602 8.5
17863572 5.5
17873772 8
17813792 6.5
17813692 9
17813682 6
17823682 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17883592 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330114070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1947.75 DKK
    1471.62 DKK / 50 par
    Spare 476.13 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Denne hudvenlige kirurgiske underhandske af polyisopren er en ideel non-latex dobbelthandskeløsning, der også kan bruges som en enkelt handske.
  • ASTM D6978 certificeret
  • Ultratynd underhandske giver optimal følsomhed og komfort ved dobbelthandsker
  • Grøn farve for nem identifikation af handskebrud ved dobbelthandsker
  • Blødere og ''strækkere'' polyisoprenhandske med overlegen komfort sammenlignet med latexhandsker
  • Fri for kemiske acceleratorer kendt for at forårsage kemisk type IV-allergi og følsomhed for optimeret allergifremkaldende profil
  • Glat finish giver tilstrækkeligt greb, så handsken kan bruges i et enkelt handskemiljø
Spezifikation
Certificeringer/compliance ASTM D6978
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren
Palm Thickness (English) 6,89 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 6,89 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Model- ENCORE-330114
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 303 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
HRIPT (Human Repeat Insult Patch Testing) udført af et uafhængigt laboratorium i USA Polyisoprenprodukter med PI-KARE-teknologi er muligvis endnu ikke tilgængelige i dit land.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.