Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Hybrid kirurgiske handsker af polyisopren og neopren
Artikelnummer. 17813802 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17813802 9
17873602 8.5
17833602 7.5
17893692 8
17803702 7
17833692 5.5
17863642 6.5
17893682 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17813802 Leverandør Ansell Leverandørnr. 340105090
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kirurgiske handsker af polyisopren og neopren blander komfort og holdbarhed, når de bruges som ydre handske under dobbelthandsker.
  • ASTM D6978, ASTM F739 certificeret
  • HYBRID Teknologiblanding af polyisopren og neopren tilbyder det bedste fra begge materialer, der kombinerer holdbarhed med latex-lignende komfort
  • Naturlig, semi-transparent handske, ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker med en farvet underhandske for hurtig og nem opdagelse af brud på handsker
  • Ikke-latex for at eliminere risikoen for latex type I allergi
  • Fri for zink 2-mercaptobenzothiazol, diphenylguanidin og cetylpyridiniumchlorid for at minimere risikoen for kemisk type IV allergi og følsomhed over for disse kemiske acceleratorer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 8,27± 1,18 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,21± 0,03 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Polyisopren, Neopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 7,48± 1,18 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,48± 1,18 mio
Tykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Model- ENCORE-340105
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 306 mm