Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Neopren kirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250188 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17803632
Brand: Ansell 340111085
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Neopren, kemisk accelerator-fri kirurgiske handsker tilbyder uovertruffen følsomhed og holdbarhed og er til brug med sarte kirurgiske procedurer og kemoterapi.
  • ASTM D6978 certificeret
  • Ikke-latex og 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex type I allergi og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
  • Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
  • Op til 30 % tyndere end standard neopren kirurgiske handsker for øget taktil følsomhed og fingerfærdighed
  • Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
  • Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der anvendes i hospolyisoprenetals
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D6978, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 5,51± 1,18 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,14± 0,03 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Ja
Materiale Neopren
Håndfladetykkelse (engelsk) 4,92± 1,18 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,13± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 4,92± 1,18 mio
Tykkelse (metrisk) 0,13± 0,03 mm
Model- ENCORE-340111
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 301 mm