Learn More
Beschreibung
- ASTM D6978 certificeret
- Ikke-latex og 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex type I allergi og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
- Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
- Op til 30 % tyndere end standard neopren kirurgiske handsker for øget taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
- Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der anvendes i hospolyisoprenetals
Spezifikation
Spezifikation
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,51 ±1,18 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,14± 0,03 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?