Description
- ASTM D6978 certificeret
- Ikke-latex og 100 % kemisk accelerator-fri for at eliminere risikoen for latex type I allergi og minimere kemisk type IV allergi og hudfølsomhed
- Med SENSOPRENE™ Teknologi til at levere en tyndere, men robust handske for ekstra komfort og holdbarhed
- Op til 30 % tyndere end standard neopren kirurgiske handsker for øget taktil følsomhed og fingerfærdighed
- Glat med mikrotekstureret finish for sikker instrumenthåndtering og greb
- Testet til brug med kemoterapimedicin og en lang række kemikalier, der anvendes i hospolyisoprenetals
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 5,51± 1,18 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,14± 0,03 mm |
| Show More |