Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex underhandske kirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250185 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17803782
Brand: Ansell 330113055
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk grøn underhandske til ubesværet dobbelthandsker og intraoperative ændringer.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
  • Udvendig overfladefinish med lav friktion giver ubesværet påføring og optimal komfort, når du er dobbelthandsket
  • Grøn farve for nem identifikation af et handskebrud
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning sammen med den indbyggede fugtighedscreme letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Green
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 7.48 ±0.79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 ±0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 5.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Tykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Model- ENCORE-330113
Længde (engelsk) 11.9 in.
Længde (metrisk) 302 mm