Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex underhandske kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17893782 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17893782 9
17803782 5.5
17853592 8
17863782 7
17833782 6.5
17853752 8.5
17853782 6
17853672 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17893782 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330113090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.10 DKK
    556.47 DKK / 50 par
    Spare 180.63 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk grøn underhandske til ubesværet dobbelthandsker og intraoperative ændringer.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
  • Udvendig overfladefinish med lav friktion giver ubesværet påføring og optimal komfort, når du er dobbelthandsket
  • Grøn farve for nem identifikation af et handskebrud
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning sammen med den indbyggede fugtighedscreme letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 9
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,48 ±1,18 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Model- ENCORE-330113
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm