Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex underhandske kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17853782 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Størrelse
17853782 6
17803782 5.5
17853592 8
17863782 7
17833782 6.5
17853752 8.5
17893782 9
17853672 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Código de producto. 17853782 Proveedor Ansell N.º de proveedor 330113060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.10 DKK
    556.47 DKK / 50 par
    Spare 180.63 DKK
    24% Slukket
Forventet forsendelse: 06-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk grøn underhandske til ubesværet dobbelthandsker og intraoperative ændringer.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
  • Udvendig overfladefinish med lav friktion giver ubesværet påføring og optimal komfort, når du er dobbelthandsket
  • Grøn farve for nem identifikation af et handskebrud
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning sammen med den indbyggede fugtighedscreme letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Especificaciones
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Grøn
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,48 ±1,18 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Model- ENCORE-330113
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.