Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex underhandske kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
- Indeholder glycerol og dimethicon som fugtgivende midler, der hjælper med at bevare fugten og genhydrere huden
- Udvendig overfladefinish med lav friktion giver ubesværet påføring og optimal komfort, når du er dobbelthandsket
- Grøn farve for nem identifikation af et handskebrud
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning sammen med den indbyggede fugtighedscreme letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Green |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Partially Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7.48 ±0.79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.19 ±0.02 mm |
| Vis mere |