Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250184 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17803772
Brand: Ansell 330101060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk handske med en tekstureret finish for nem instrumenthåndtering og greb.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Tekstureret finish på fingre og håndflade sikrer højt greb under tørre og fugtige forhold
  • Ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
  • Tykkelse optimerer den taktile følsomhed og beskyttelse
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
  • Til brug i kirurgiske eller kemoterapiprocedurer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Fingertykkelse (engelsk) 9,65± 1,18 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0,25± 0,03 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,27± 0,79 mio
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Model- ENCORE-330101
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm