Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17863632 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17863632
Brand: Ansell 330101065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk handske med en tekstureret finish for nem instrumenthåndtering og greb.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Tekstureret finish på fingre og håndflade sikrer højt greb under tørre og fugtige forhold
  • Ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
  • Tykkelse optimerer den taktile følsomhed og beskyttelse
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
  • Til brug i kirurgiske eller kemoterapiprocedurer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Natural
Engangs Single-use
Udvendig finish Fully Textured
Fingertykkelse (engelsk) 9.65 ±1.18 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.25 ±0.03 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 8.27 ±0.79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.21 ±0.02 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 6.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 8.27 ±0.79 mil
Tykkelse (metrisk) 0.21 ±0.02 mm
Model- ENCORE-330101
Længde (engelsk) 11.9 in.
Længde (metrisk) 302 mm