Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex teksturerede kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17823762 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17823762 7.5
17803772 6
17813582 5.5
17853572 8.5
17833772 9
17863762 7
17873582 8
17863632 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17823762 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330101075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.75 DKK
    316.19 DKK / 50 par
    Spare 119.56 DKK
    27% Slukket
Visualizza tutte le promozioni
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri kirurgisk handske med en tekstureret finish for nem instrumenthåndtering og greb.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
  • Tekstureret finish på fingre og håndflade sikrer højt greb under tørre og fugtige forhold
  • Ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
  • Tykkelse optimerer den taktile følsomhed og beskyttelse
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
  • Til brug i kirurgiske eller kemoterapiprocedurer
Specifica
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Finger Thickness (English) 9,65 ±1,18 mil.
Fingertykkelse (metrisk) 0,25± 0,03 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 7.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 8,27 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Model- ENCORE-330101
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.