Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certificeret
- Tekstureret finish på fingre og håndflade sikrer højt greb under tørre og fugtige forhold
- Ideel til at blive brugt som yderhandske ved dobbelthandsker
- Tykkelse optimerer den taktile følsomhed og beskyttelse
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
- Til brug i kirurgiske eller kemoterapiprocedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 9,65 ±1,18 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,25± 0,03 mm |
| Vis mere |