Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex Ortho Kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D6978 certificeret
- 50 % tykkere i gennemsnit end Ansells standard pudderfri latex kirurgiske handsker, der giver enestående beskyttelse
- Kraftig tekstureret finish på fingre og håndflade for overlegent greb til tørre og fugtige applikationer
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
- Til brug ved strenge kirurgiske procedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Brun |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Fingertykkelse (engelsk) | 12.8± 1,18 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,33± 0,03 mm |
| Vis mere |