Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex mikrokirurgiske handsker
Artikelnummer. p-7250182 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17823612
Brand: Ansell 330104065
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri operationshandske med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed for kirurgisk finesse.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • 20 % tyndere end Ansells standard pudderfri latexhandsker
  • Høj taktil følsomhed og fingerfærdighed foretrækkes til sarte procedurer
  • Unikke anatomiske handskedannere leverer kirurgiske handsker designet til øget komfort og bevægelse for at hjælpe med at reducere håndtræthed
  • Brun farve mindsker kirurgisk blænding
  • Mulighed for at bruge den som en indvendig handske ved dobbelthandsker for nem registrering af brud
  • Indvendig belægning muliggør nem på- og aftagning under tørre eller fugtige hænder, hvad enten det er den første påføring eller under intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis No
Applikationer Healthcare
AQL 0.65
Farve Brown
Engangs Single-use
Udvendig finish Partially Textured
Fingertykkelse (engelsk) 7.48 ±0.79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0.19 ±0.02 mm
Hånd Specific
Brug af laboratorium/renrum No
Latex fri No
Materiale Latex
Håndfladetykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Pulveriseret Powder Free
Størrelse 6.5
Sterilitet Sterile
Tykkelse (engelsk) 7.48 ±1.18 mil
Tykkelse (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Model- ENCORE-330104
Længde (engelsk) 11.9 in.
Længde (metrisk) 302 mm