Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex mikrokirurgiske handsker
Artikelnummer. 17893812 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17893812 8.5
17823612 6.5
17843612 7
17803822 8
17863612 7.5
17823712 6
17893712 5.5
17863722 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17893812 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330104085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    548.10 DKK
    414.27 DKK / 50 par
    Spare 133.83 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Latex, pudderfri operationshandske med høj fingerfærdighed og taktil følsomhed for kirurgisk finesse.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
  • 20 % tyndere end Ansells standard pudderfri latexhandsker
  • Høj taktil følsomhed og fingerfærdighed foretrækkes til sarte procedurer
  • Unikke anatomiske handskedannere leverer kirurgiske handsker designet til øget komfort og bevægelse for at hjælpe med at reducere håndtræthed
  • Brun farve mindsker kirurgisk blænding
  • Mulighed for at bruge den som en indvendig handske ved dobbelthandsker for nem registrering af brud
  • Indvendig belægning muliggør nem på- og aftagning under tørre eller fugtige hænder, hvad enten det er den første påføring eller under intraoperative ændringer
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 og -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Brun
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Delvist tekstureret
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,48 ±1,18 mil.
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 8.5
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,48 ±1,18 mil.
Tykkelse (metrisk) 0,19± 0,03 mm
Model- ENCORE-330104
Længde (engelsk) 11,9 tommer.
Længde (metrisk) 302 mm