Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex mikrokirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D7160 certificeret
- 20 % tyndere end Ansells standard pudderfri latexhandsker
- Høj taktil følsomhed og fingerfærdighed foretrækkes til sarte procedurer
- Unikke anatomiske handskedannere leverer kirurgiske handsker designet til øget komfort og bevægelse for at hjælpe med at reducere håndtræthed
- Brun farve mindsker kirurgisk blænding
- Mulighed for at bruge den som en indvendig handske ved dobbelthandsker for nem registrering af brud
- Indvendig belægning muliggør nem på- og aftagning under tørre eller fugtige hænder, hvad enten det er den første påføring eller under intraoperative ændringer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2 and -4, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | No |
| Applikationer | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Brown |
| Engangs | Single-use |
| Udvendig finish | Partially Textured |
| Fingertykkelse (engelsk) | 7.48 ±0.79 mil |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.19 ±0.02 mm |
| Vis mere |