Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex anerkendte kirurgiske handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivelse
- ASTM D3577, ASTM D6978 certificeret
- Proprietær handskeformulering giver en blød og følsom, men robust operationshandske
- Unik, skridsikker glat udvendig overfladebehandling for god instrumenthåndtering og greb
- DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
- Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Applikationer | Sundhedspleje |
| AQL | 0.65 |
| Farve | Neutral |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Ingen tekstur |
| Fingertykkelse (engelsk) | 8,27± 0,79 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0,21± 0,02 mm |
| Vis mere |