Få mere at vide
Ansell ENCORE™ Latex anerkendte kirurgiske handsker
Artikelnummer. 17813702 Shop alle Ansell produkter
Skift visning
Størrelse:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17813702 6
17873792 7
17883802 7.5
17803612 8.5
17853612 9
17803812 8
17853692 6.5
17893632 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Artikelnummer. 17813702 Leverandør Ansell Leverandørnr. 330100060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    476.70 DKK
    358.55 DKK / 50 par
    Spare 118.15 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Dette produkt indeholder naturgummilatex, som kan forårsage allergiske reaktioner.
Pulverfri, latex operationshandsker med en behagelig pasform og følelse for reduceret håndmuskelanstrengelse under operationen.
  • ASTM D3577, ASTM D6978 certificeret
  • Proprietær handskeformulering giver en blød og følsom, men robust operationshandske
  • Unik, skridsikker glat udvendig overfladebehandling for god instrumenthåndtering og greb
  • DERMASHIELD™ Teknologi indvendig belægning letter tør og fugtig påføring samt intraoperative ændringer
  • Testet til brug med kemoterapi
Tekniske data
Certificeringer/compliance ASTM D3577, ASTM D6978, ISO 10282
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 og -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Nej
Applikationer Sundhedspleje
AQL 0.65
Farve Neutral
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Ingen tekstur
Finger Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Fingertykkelse (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Hånd Bestemt
Brug af laboratorium/renrum Nej
Latex fri Nej
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse 6
Sterilitet Steril
Tykkelse (engelsk) 7,87 ±0,79 mil
Tykkelse (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Model- ENCORE-330100
Længde (engelsk) 11,6''
Længde (metrisk) 295 mm