Få mere at vide
Encequidar mesylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16441947 50 mg
16436266 100 mg
16418467 5 mg
16415798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16441947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13646A
MedChemExpress Encequidar mesylate (HM30181 mesylate; HM30181A mesylate) is a competitive and potent P-glycoprotein inhibitor.
Encequidar mesylate (HM30181 mesylate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Encequidar mesylate
CAS 849675-87-2
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C39H40N6O10S
Mængde 50 mg
Synonym HM30181 mesylateHM30181A mesylate
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (31.85 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4.CS(=O)(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 784.83
Formel vægt 784.83
Procent renhed 98.68%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death