Få mere at vide
Encequidar, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431947
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16431947 50 mg 50mg
16426266 100 mg -
16408467 5 mg 5mg
16405798 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16431947 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13646
MedChemExpress Encequidar (HM30181; HM30181A) is a potent and selective inhibitor of P-glycoprotein.
Encequidar (HM30181
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Encequidar
CAS 849675-66-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C38H36N6O7
Mængde 50 mg
Synonym HM30181 HM30181A
Opløselighedsinformation DMSO : 2.4 mg/mL (3.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC(C2=CC=CC=C2O1)=O)NC3=CC(OC)=C(OC)C=C3C4=NN(C5=CC=C(CCN6CC7=C(C=C(OC)C(OC)=C7)CC6)C=C5)N=N4
Molekylvægt (g/mol) 688.73
Formel vægt 688.73
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism