missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Encenicline hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492607
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492607 50 mg
16459097 5 mg
16446766 100 mg
16426518 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492607 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15430A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).

Encenicline hydrochloride (EVP-6124 hydrochloride) is a novel partial agonist of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptors (nAChRs).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Encenicline hydrochloride
CAS 550999-74-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H18Cl2N2OS
Mængde 50 mg
Synonym EVP-6124 hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (139.94 mM)
SMIL O=C(C1=CC2=C(C(Cl)=CC=C2)S1)N[C@H]3CN4CCC3CC4.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 357.3
Formel vægt 357.3
Procent renhed 97.07%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.