Få mere at vide
Enbucrilate, Technical Grade, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enbucrilate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-3-4-5-11-8(10)7(2)6-9/h2-5H2,1H3 |
| Formel vægt | 153.079 |