Få mere at vide
Enasidenib mesylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Enasidenib mesylate is a first-in-class, oral, potent, reversible, selective inhibitor of the IDH2 mutant enzymes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enasidenib mesylate |
| CAS | 1650550-25-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21F6N7O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | AG-221 mesylate |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (175.60 mM) |
| SMIL | CS(=O)(O)=O.CC(O)(C)CNC1=NC(C2=NC(C(F)(F)F)=CC=C2)=NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=NC=C3)=N1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 569.48 |
| Vis mere |