Få mere at vide
Day Impex™ Emaljeret stålbeholder
Artikelnummer. 11817452
Kapacitet (metrisk):
200 ml
700 ml
750 ml
1 l
1100 ml
1500 ml
2 l
3 l
4500 ml
10 l
Højde (metrisk):
215 mm
228 mm
268 mm
275 mm
280 mm
285 mm
290 mm
330 mm
350 mm
445 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11817452
Brand: Day Impex™ 200003
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og transporter flydende gasser sikkert. Day Impex™ Emaljeret stålbeholder er specielt designet til laboratorie-, hospitals- og industriel brug.
  • Sikker til brug med alle flydende gasser og ideel til kuldefælder
  • Attraktiv blå ydre beholder i komfuremaljeret stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 68mm
Til brug med (applikation) Bruges til flydende gas eller som kuldefælde
Højde (metrisk) Indvendig 170mm
Højde (metrisk) 215 mm
Varebeskrivelse Uden håndtag eller låg
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Dybde (metrisk) interiør 170 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Materiale Emaljeret stål