Få mere at vide
Day Impex™ Emaljeret stålbeholder
Kapacitet (metrisk):
200 ml
700 ml
750 ml
1 l
1100 ml
1500 ml
2 l
3 l
4500 ml
10 l
Højde (metrisk):
215 mm
228 mm
268 mm
275 mm
280 mm
285 mm
290 mm
330 mm
350 mm
445 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Sikker til brug med alle flydende gasser og ideel til kuldefælder
- Attraktiv blå ydre beholder i komfuremaljeret stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 182mm |
| Til brug med (applikation) | Bruges til flydende gas eller som kuldefælde |
| Højde (metrisk) Indvendig | 280mm |
| Højde (metrisk) | 350 mm |
| Inkluderer | Med låg og håndtag |
| Kapacitet (metrisk) | 4500 ml |
| Dybde (metrisk) interiør | 280 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 150 mm |
| Materiale | Emaljeret stål |