missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Enalaprilat Dihydrate, TRC

Artikelnummer. 30041301
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30041301 25 mg
18021640 5 mg
18082020 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30041301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55537525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 84680-54-6
Synonym Enalaprilat dihydrate∣(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]propanoyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid dehydrate∣Enelapril EP impurity C

Tekniske data

Renhed >95% (HPLC)
Format Neat
Molekylær formel C18H28N2O7
MDL nummer MFCD00941393
Molekylvægt (g/mol) 384.42, 384.43
InChI nøgle LRBNLIUVJIKAQR-UHFFFAOYNA-N
SMIL O.O.CC(NC(CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O)C(=O)C1CCCN1C(O)=O
IUPAC navn 2-{2-[(1-carboxy-3-phenylpropyl)amino]propanoyl}pyrrolidine-1-carboxylic acid dihydrate
Produkttype Metabolite∣Impurity
Mængde 25 mg
Forsendelsestilstand Room Temperature
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.