Få mere at vide
Enalaprilat-d5 sodium, MedChemExpress
Artikelnummer. 16402109
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16402109 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16402109 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0231BS
MedChemExpress Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalaprilat (MK-422) D5 Sodium Salt is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enalaprilat-d5 sodium
CAS 1356922-29-6
Renhedsgrad noter Research
Fysisk form Solid
Molekylær formel C18H17D5N2Na2O5
Farve White
Synonym MK-422-d5 sodium
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 100 mg/mL (251.64 mM)
SMIL C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O[Na])=O)=O)N[C@H](C(O[Na])=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Industry Type COVID-19-anti-virus
Molekylvægt (g/mol) 397.39
Mængde 1 mg
Formel vægt 397.39
Procent renhed 98.0%