Få mere at vide
Enalaprilat-d5 (phenyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enalaprilat-d5 (phenyl-d5) Dihydrate |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D |
| Formel vægt | 353.2 |