Få mere at vide
Enalaprilat D5, MedChemExpress
Beskrivelse
Enalaprilat D5 (MK-422 D5) is the deuterium labeled Enalaprilat(MK-422), which is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Enalaprilat D5 |
| CAS | 349554-00-3 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylær formel | C18H19D5N2O5 |
| Farve | White |
| Synonym | MK-422 D5 |
| SMIL | C[C@@H](C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(O)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H] |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 353.42 |
| Vis mere |