Få mere at vide
Enalapril maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16442139
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16442139 1 g 1g
16420888 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16442139 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0331A
MedChemExpress Enalapril (maleate) (MK-421 (maleate)), the active metabolite of enalapril, is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Enalapril (maleate) (MK-421 (maleate)), the active metabolite of enalapril, is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enalapril maleate
CAS 76095-16-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H32N2O9
Mængde 1 g
Synonym MK-421 maleate
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (101.52 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (67.67 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(O)[C@H]1N(C([C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2)=O)CCC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 492.52
Formel vægt 492.52
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus