Få mere at vide
Enalapril Maleate, LoGiCal
Artikelnummer. 30460085
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30460085 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30460085 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0010.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enalapril Maleate
CAS 76095-16-4
Analyt- eller komponentnavne Enalapril Maleate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H28 N2 O5 . C4 H4 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Enalapril Maleate, L-Proline, N-[(1S)-1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), L-Proline, 1-[N-[1-(ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanyl]-, (S)-, (Z)-2-butenedioate (1:1), Acetensil, Alphrin, Amprace, Analept, Antiprex, BQL, Benalipril, Biocronil, Bitensil, Cardiovet, Controlvas, Converten, Convertin, Ednyt, Elfonal, Enacard, Enaladil, Enalapril maleate, Enaloc, Enapren, Enapril, Enaprin, Enaril, Envas, Glioten, Hipoartel, Hytrol, Innovace, Innovade, Inoprilat, Invoril, Kenopril, Lapril, Lotrial, MK 421, MK 421 maleate, Minipril, Naprilene, Naritec, Nuril, Olivin, Pres, Presil, Pressotec, Renavace, Renitec, Renitek, Reniten, Renivace, Repantril, Sintec, Tenace, Unaril, Unipril, Vasopril, Vasotec, Xanef
InChI formel InChI=1S/C20H28N2O5.C4H4O4/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,16-,17-;/m0./s1
Løsningstype Neat
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC navn (Z)-but-2-enedioic acid;(2S)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 492.52
Mængde 10 mg
Formel vægt 492.2108 g/mol