missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Enalapril Diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 18090830
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18090830 50 mg
18030430 25 mg
18012930 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18090830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55527050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 115729-52-7
Molekylær formel C20 H26 N2 O4
Molekylvægt (g/mol) 358.43
Synonym Ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-Methyl-1,4-dioxooctahydropyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate, Enalapril Maleate Imp. D (EP), Enalapril Diketopiperazine, Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-, ethyl ester, (αS,3S,8aS)-, Pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetic acid, hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)-, ethyl ester, [3S-[2(R*),3α,8aβ]]-, Ethyl (αS,3S,8aS)-hexahydro-3-methyl-1,4-dioxo-α-(2-phenylethyl)pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-acetate, Enalapril DKP
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[(3S,8aS)-3-methyl-1,4-dioxo-6,7,8,8a-tetrahydro-3H-pyrrolo[1,2-a]pyrazin-2-yl]-4-phenylbutanoate
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3CCC[C@H]3C2=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Enalapril Diketopiperazine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H26N2O4/c1-3-26-20(25)17(12-11-15-8-5-4-6-9-15)22-14(2)18(23)21-13-7-10-16(21)19(22)24/h4-6,8-9,14,16-17H,3,7,10-13H2,1-2H3/t14-,16-,17-/m0/s1
Formel vægt 358.1893
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.