Få mere at vide
Justrite EN Sikkerhedsskabe 90 minutter
Artikelnummer. p-7227308
Længde (metrisk):
60 cm
120 cm
Artikelnummer. 17702368
Brand: Justrite JCB22608YL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
EN godkendte sikkerhedsskabe med ekstrem brandmodstand til opbevaring af brændbare stoffer. 90 minutters brandmodstand certificeret i henhold til EN14470-1 normen.
  • Konstrueret af 1 - 15 mm stål- og stenuldsfiber-højdensitets- og calciumsulfatpaneler, har kabinettet en robust syrefast epoxybelagt yderside, der giver fremragende korrosionsbestandighed
  • I tilfælde af brand svulmer den termo-ekspanderende isolering op i varme for at sikre en hermetisk tætning i henhold til standarden EN14470-1
  • Skabsdørene åbnes eller lukkes manuelt
  • I tilfælde af brand udløses det indbyggede smelteforbindelsessystem for at tillade automatisk lukning af døre ved 50 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Opbevaring af brændbare stoffer
Højde (metrisk) 207 cm
Længde (engelsk) 2 ft.
Længde (metrisk) 60 cm
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab