Få mere at vide
Justrite EN Sikkerhedsskabe 90 minutter
Artikelnummer. 17702368
Skift visning
Længde (metrisk):
60 cm
120 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk)
17702368 60 cm
17712368 120 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17702368 Leverandør Justrite Leverandørnr. JCB22608YL
EN godkendte sikkerhedsskabe med ekstrem brandmodstand til opbevaring af brændbare stoffer. 90 minutters brandmodstand certificeret i henhold til EN14470-1 normen.
  • Konstrueret af 1 - 15 mm stål- og stenuldsfiber-højdensitets- og calciumsulfatpaneler, har kabinettet en robust syrefast epoxybelagt yderside, der giver fremragende korrosionsbestandighed
  • I tilfælde af brand svulmer den termo-ekspanderende isolering op i varme for at sikre en hermetisk tætning i henhold til standarden EN14470-1
  • Skabsdørene åbnes eller lukkes manuelt
  • I tilfælde af brand udløses det indbyggede smelteforbindelsessystem for at tillade automatisk lukning af døre ved 50 °C
Tekniske data
Til brug med (applikation) Opbevaring af brændbare stoffer
Højde (metrisk) 207 cm
Længde (engelsk) 2 ft.
Længde (metrisk) 60 cm
Farve Gul
Materiale Stål
Produkttype Sikkerhedsskab