Få mere at vide
EN 14039/ISO 16703 Mineral Oil Mixture 233 5000 μg/mL in Heptane, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Heptane |
| Industry Type | Food Testing |
| Mængde | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Diesel fuel No.2 5000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 5000 μg/mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?