Få mere at vide
EN 14039/ISO 16703/ISO 9377 n-Alkanes System Performance Standard 50 μg/ml i n-Heptan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328574
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30328574 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30328574 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09000971HP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
CAS 124-18-5, 629-97-0, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 630-01-3
Analyt- eller komponentnavne n-Decane∣n-Docosane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Hexacosane∣n-Hexadecane∣n-Hexatriacontane∣n-Octadecane∣n-Octatriacontane∣n-Tetradecane∣n-Tetratriacontane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane∣Triacontane
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Heptan
Industry Type Petrokemisk testning
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) n-Decane 50 μg/mL∣n-Docosane 50 μg/mL∣n-Dodecane 50 μg/mL∣n-Dotriacontane 50 μg/mL∣n-Eicosane 50 μg/mL∣n-Hexacosane 50 μg/mL∣n-Hexadecane 50 μg/mL∣n-Hexatriacontane 50 μg/mL∣n-Octadecane 50 μg/mL∣n-Octatriacontane 50 μg/mL∣n-Tetradecane 50 μg/mL∣n-Tetratriacontane 50 μg/mL∣Octacosane 50 μg/mL∣Tetracontane 50 μg/mL∣Tetracosane 50 μg/mL∣Triacontane 50 μg/mL