Få mere at vide
EN 12918 Organophosphor Mixture 440 100 μg/ml i acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313125
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30313125 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30313125 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA50000440AC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
CAS 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0
Analyt- eller komponentnavne Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
Forsendelsestilstand +20 °C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 1 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Azinphos-ethyl 100 μg/mL∣Azinphos-methyl 100 μg/mL∣Bromophos-methyl 100 μg/mL∣Chlorfenvinphos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Fenitrothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Phosalone 100 μg/mL∣Propetamphos 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL