Få mere at vide
EN 12918 Organophosphorus Mixture 439 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| CAS | 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetone |
| Mængde | 10 ml |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Azinphos-ethyl 10 μg/mL∣Azinphos-methyl 10 μg/mL∣Bromophos-methyl 10 μg/mL∣Chlorfenvinphos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 10 μg/mL∣Diazinon 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Fenitrothion 10 μg/mL∣Fenthion 10 μg/mL∣Malathion 10 μg/mL∣Mevinphos 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Phosalone 10 μg/mL∣Propetamphos 10 μg/mL∣Triadimefon 10 μg/mL∣Triazophos 10 μg/mL |