Få mere at vide
EN 12918 Organophosphorus Mixture 439 10 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322465
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30322465 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30322465 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREB50000439AC
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
CAS 2642-71-9, 86-50-0, 2104-96-3, 470-90-6, 2921-88-2, 5598-13-0
Analyt- eller komponentnavne Azinphos-ethyl∣Azinphos-methyl∣Bromophos-methyl∣Chlorfenvinphos∣Chlorpyrifos∣Chlorpyrifos-methyl∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Fenitrothion∣Fenthion∣Malathion∣Mevinphos∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phosalone∣Propetamphos∣Triadimefon∣Triazophos
Forsendelsestilstand +20°C
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Mængde 10 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Azinphos-ethyl 10 μg/mL∣Azinphos-methyl 10 μg/mL∣Bromophos-methyl 10 μg/mL∣Chlorfenvinphos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos 10 μg/mL∣Chlorpyrifos-methyl 10 μg/mL∣Diazinon 10 μg/mL∣Dichlorvos 10 μg/mL∣Dimethoate 10 μg/mL∣Fenitrothion 10 μg/mL∣Fenthion 10 μg/mL∣Malathion 10 μg/mL∣Mevinphos 10 μg/mL∣Parathion-ethyl 10 μg/mL∣Parathion-methyl 10 μg/mL∣Phosalone 10 μg/mL∣Propetamphos 10 μg/mL∣Triadimefon 10 μg/mL∣Triazophos 10 μg/mL