Få mere at vide
Emylcamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049823
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049823 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049823 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3364.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Emylcamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Emylcamate
CAS 78-28-4
Analyt- eller komponentnavne Emylcamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H15 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-Pentanol, 3-methyl-, 3-carbamate, 3-Pentanol, 3-methyl-, carbamate (8CI,9CI), Carbamic acid, 1-ethyl-1-methylpropyl ester (6CI,7CI), 1-Ethyl-1-methylpropyl carbamate, 3-Methyl-3-pentanol carbamate, 91 JD, Diethyl methyl carbinol urethan, Emylcamate, JD 91, KABI 925, MK 250, Methyl diethyl carbinol urethan, NSC 169882, NSC 169917, Nuncital, Restetal, Statran, Striatran, tert-Hexanol carbamate
InChI formel InChI=1S/C7H15NO2/c1-4-7(3,5-2)10-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H2,8,9)
SMIL CCC(C)(CC)OC(=O)N
IUPAC navn 3-methylpentan-3-yl carbamate
Molekylvægt (g/mol) 145.2
Mængde 50 mg
Formel vægt 145.1103 g/mol