Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Kolbe/tragtvarmekappe
Artikelnummer. 11582674
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 til 50 ml
100 til 250 ml
2000 til 5000 ml
500 til 1000 ml
Watt:
60 W
150 W
300 W
800 W
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Watt unitSize
11582674 10 til 50 ml 60 W Hver
11592674 100 til 250 ml 150 W Hver
11502684 500 til 1000 ml 300 W Hver
11512684 2000 til 5000 ml 800 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11582674 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3610405
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
HM-200-seriens kolbe/tragtvarmekappe har en åbning i bunden, der kan rumme en bred vifte af kolber og 60° tragte.
  • Keramisk fiberisolering holder kabinettet køligt.
  • Indbygget strømstyring tilbyder bekvemmelighed.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus.
  • Tragtformet hulrum med bundåbning muliggør anvendelse med 60° tragte og en bred vifte af rundbundede og pæreformede kolber.
  • Varmekapper har en maksimal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
  • Keramisk fiberisolering holder polypropylenhuset køligt.
  • Indbygget strømstyring med skivemarkeringer fra 1 til 10 giver gentagelighed.
  • Lysene ''strøm tændt'' og ''varmer tændt'' indikerer, om enheden er tændt.
  • 36101-seriens varmekapper med foring af rustfrit stål (SS) over varmeelementet giver beskyttelse mod spild og gør rengøringen nemmere.
  • 36104-seriens varmekapper inkluderer en sikkerhedsjordskærm for at give operatørens sikkerhed.
  • Alle kapper (undtagen 5000 mL modeller) har en enkelt støttestangsklemme, der accepterer en 1/2 in. stang.
Tekniske data
Volumen 10 til 50 ml (0,3 til 1,7 oz.)
Kapacitet (metrisk) 10 til 50 ml
Til brug med Kolber
Dimensioner (L x B x H) 260 x 175 x 127 mm
Spænding 230 V
Liner materiale Skærm i rustfrit stål
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 60 W
Vægt (metrisk) forsendelse 0.78 kg
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 0,3 til 1,7 oz.
Frekvens 50/60 Hz