Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Kolbe/tragtvarmekappe
Beskrivelse
- Keramisk fiberisolering holder kabinettet køligt.
- Indbygget strømstyring tilbyder bekvemmelighed.
- Kemikaliebestandigt polypropylenhus.
- Tragtformet hulrum med bundåbning muliggør anvendelse med 60° tragte og en bred vifte af rundbundede og pæreformede kolber.
- Varmekapper har en maksimal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
- Keramisk fiberisolering holder polypropylenhuset køligt.
- Indbygget strømstyring med skivemarkeringer fra 1 til 10 giver gentagelighed.
- Lysene ''strøm tændt'' og ''varmer tændt'' indikerer, om enheden er tændt.
- 36101-seriens varmekapper med foring af rustfrit stål (SS) over varmeelementet giver beskyttelse mod spild og gør rengøringen nemmere.
- 36104-seriens varmekapper inkluderer en sikkerhedsjordskærm for at give operatørens sikkerhed.
- Alle kapper (undtagen 5000 mL modeller) har en enkelt støttestangsklemme, der accepterer en 1/2 in. stang.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2000 til 5000 ml (67,6 til 169,1 oz.) |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 til 5000 ml |
| Til brug med | Kolber |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 350 x 190 mm |
| Spænding | 230 V |
| Liner materiale | Skærm i rustfrit stål |
| Strømforsyningsdetaljer | UK og EU stik |
| Watt | 800 W |
| Vægt (metrisk) forsendelse | 5.96 kg |
| Produkttype | Varmekappe |
| Vis mere |