Få mere at vide
Cole-Parmer™ HM-200 Series Kolbe/tragtvarmekappe
Artikelnummer. 11502684
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 til 50 ml
100 til 250 ml
2000 til 5000 ml
500 til 1000 ml
Watt:
60 W
150 W
300 W
800 W
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Watt Pakningsstørrelse
11502684 500 til 1000 ml 300 W Hver
11582674 10 til 50 ml 60 W Hver
11592674 100 til 250 ml 150 W Hver
11512684 2000 til 5000 ml 800 W Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11502684 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 3610425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5265.00 DKK
    3975.03 DKK / Pakke med 1
    Spare 1289.97 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 17-12-2026
HM-200-seriens kolbe/tragtvarmekappe har en åbning i bunden, der kan rumme en bred vifte af kolber og 60° tragte.
  • Keramisk fiberisolering holder kabinettet køligt.
  • Indbygget strømstyring tilbyder bekvemmelighed.
  • Kemikaliebestandigt polypropylenhus.
  • Tragtformet hulrum med bundåbning muliggør anvendelse med 60° tragte og en bred vifte af rundbundede og pæreformede kolber.
  • Varmekapper har en maksimal elementtemperatur på 842 °F (450 °C).
  • Keramisk fiberisolering holder polypropylenhuset køligt.
  • Indbygget strømstyring med skivemarkeringer fra 1 til 10 giver gentagelighed.
  • Lysene ''strøm tændt'' og ''varmer tændt'' indikerer, om enheden er tændt.
  • 36101-seriens varmekapper med foring af rustfrit stål (SS) over varmeelementet giver beskyttelse mod spild og gør rengøringen nemmere.
  • 36104-seriens varmekapper inkluderer en sikkerhedsjordskærm for at give operatørens sikkerhed.
  • Alle kapper (undtagen 5000 mL modeller) har en enkelt støttestangsklemme, der accepterer en 1/2 in. stang.
Specifica
Volumen 500 til 1000 ml (16,9 til 33,8 oz.)
Kapacitet (metrisk) 500 til 1000 ml
Til brug med Kolber
Dimensioner (L x B x H) 310 x 238 x 145 mm
Spænding 230 V
Liner materiale Skærm i rustfrit stål
Strømforsyningsdetaljer UK og EU stik
Watt 300 W
Vægt (metrisk) forsendelse 2.76 kg
Produkttype Varmekappe
Temperatur (metrisk) 450 °C
Kapacitet (engelsk) 16,9 til 33,8 oz.
Frekvens 50/60 Hz
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.